Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4923-1G PC4923-5G
APOSPC4923-1GEA 221.82 EUR
APOSPC4923-1G APOSPC4923-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
4-(Trifluoromethoxy)phenoxyacetyl chloride
Vzorec: C₉H₆ClF₃O₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02091505
Číslo CAS: 72220-51-0
OSN: 1760
ADR: 8,III