Tlačiť
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49220-1G PC49220-250MG
APOSPC49220-1GEA 886.08 EUR
APOSPC49220-1G APOSPC49220-250MG
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
5-Bromo-2-fluoro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₄BrFN₂O₂
Mw: 235.011 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD19441791
Číslo CAS: 1313588-93-0