Tlačiť
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: N-(5-Bromo-2-fluoro-3-nitrophenyl)acetamide, 3-Acetamido-5-bromo-2-fluoronitrobenzene
PC49219-1G PC49219-250MG
APOSPC49219-1GEA 1496.5 EUR
APOSPC49219-1G APOSPC49219-250MG
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
5'-Bromo-2'-fluoro-3'-nitroacetanilide
Vzorec: C₈H₆BrFN₂O₃
Mw: 277.047 g/mol
Teplota tavenia: 175 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19441790
Číslo CAS: 1313588-91-8