Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-4-carboxy-α,α,α-trifluoroanisole
PC49212-1G PC49212-5G
APOSPC49212-1GEA 127.78 EUR
APOSPC49212-1G APOSPC49212-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₃
Mw: 285.015 g/mol
Teplota tavenia: 126.5…126.7 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11110888
Číslo CAS: 85373-96-2