Tlačiť
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(Bromomethyl)-3-(difluoromethyl)benzene, 3-(Difluoromethyl)benzyl Bromide, α-Bromo-α',α'-difluoro-m-xylene, 3-(Bromomethyl)benzal fluoride
PC49200-5G PC49200-1G PC49200-25G
APOSPC49200-5GEA 503.5 EUR
APOSPC49200-5G APOSPC49200-1G APOSPC49200-25G
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
Mw: 221.042 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18791600
Číslo CAS: 1263178-51-3
OSN: 3265
ADR: 8 III