Tlačiť
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4-(chlorocarbonyl)-α,α,α-trifluoroanisole
PC49187-1G PC49187-5G
APOSPC49187-1GEA 263.57 EUR
APOSPC49187-1G APOSPC49187-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
3-Bromo-4-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃BrClF₃O₂
Mw: 303.46 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD19441789
Číslo CAS: 85366-63-8
OSN: 3265
ADR: 8 III