Tlačiť
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Fluoro-4-(methylthio)aniline, 4-Amino-3-fluorothioanisole
PC49180-1G PC49180-25G PC49180-5G
APOSPC49180-1GEA 49.67 EUR
APOSPC49180-1G APOSPC49180-25G APOSPC49180-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
2-Fluoro-4-(methylsulphanyl)aniline
Vzorec: C₇H₈FNS
Mw: 157.209 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18909665
Číslo CAS: 76180-33-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 III