Tlačiť
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Bromo-α,α-difluoro-2-picoline
PC49145-10G PC49145-1G PC49145-5G
APOSPC49145-10GEA 323.25 EUR
APOSPC49145-10G APOSPC49145-1G APOSPC49145-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine 95+%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Mw: 208.003 g/mol
Hustota: 1.7025 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD16140194
Číslo CAS: 872365-91-8
OSN: 2810
ADR: 6.1 III