Tlačiť
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (5-Fluoro-3-methylpyridin-2-yl)acetylene, 2-Ethynyl-5-fluoro-3-picoline
PC49135-1G PC49135-250MG
APOSPC49135-1GEA 741.84 EUR
APOSPC49135-1G APOSPC49135-250MG
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Ethynyl-5-fluoro-3-methylpyridine
Vzorec: C₈H₆FN
Mw: 135.138 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD21648440
Číslo CAS: 1372103-93-9