Tlačiť
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-(Chlorosulphonyl)-2,6-difluorotoluene
PC49124-1G PC49124-250MG
APOSPC49124-1GEA 488.68 EUR
APOSPC49124-1G APOSPC49124-250MG
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,6-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Mw: 226.628 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11976096
Číslo CAS: 179524-60-8
OSN: 3261
ADR: 8 III