Tlačiť
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49122-1G PC49122-500MG
APOSPC49122-1GEA 274.38 EUR
APOSPC49122-1G APOSPC49122-500MG
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
(2,4-Difluorophenyl)methanesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₅ClF₂O₂S
Mw: 226.628 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798046
Číslo CAS: 179524-68-6
OSN: 3265
ADR: 8 II