Tlačiť
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49116-1G PC49116-250MG PC49116-5G
APOSPC49116-1GEA 79.82 EUR
APOSPC49116-1G APOSPC49116-250MG APOSPC49116-5G
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline 95%
4-Bromo-3-(trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11506046
Číslo CAS: 116369-25-6
OSN: 2810
ADR: 6.1 III