Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethyl]methylamine, 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]-N-methylethylamine
PC49094-1G PC49094-5G
APOSPC49094-1GEA 89.73 EUR
APOSPC49094-1G APOSPC49094-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α,N-dimethylbenzylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁F₆N
Mw: 271.202 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08460499
Číslo CAS: 290297-43-7