Tlačiť
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(Trifluoromethoxy)ethanoic acid
PC49092-1G PC49092-500MG
APOSPC49092-1GEA 473.06 EUR
APOSPC49092-1G APOSPC49092-500MG
(Trifluoromethoxy)acetic acid
(Trifluoromethoxy)acetic acid
Vzorec: C₃H₃F₃O₃
Mw: 144.049 g/mol
Teplota varu: 84 °C (33 mm Hg)
Hustota: 1.5014 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11858185
Číslo CAS: 69105-00-6