Tlačiť
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyano-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-4-cyanobenzotrifluoride
PC49084-1G PC49084-250MG PC49084-5G
APOSPC49084-1GEA 28.24 EUR
APOSPC49084-1G APOSPC49084-250MG APOSPC49084-5G
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Amino-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂
Mw: 186.134 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18072580
Číslo CAS: 1220630-83-0