Tlačiť
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC49082-1G PC49082-5G PC49082-25G
APOSPC49082-1GEA 24.95 EUR
APOSPC49082-1G APOSPC49082-5G APOSPC49082-25G
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Methyl 4-bromo-2-(trifluoromethoxy)benzoate
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
Mw: 299.041 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12761592
Číslo CAS: 933785-18-3