Tlačiť
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC4908-1G PC4908-500MG
APOSPC4908-1GEA 1116.73 EUR
APOSPC4908-1G APOSPC4908-500MG
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate 97%
Ethyl 2-(3-{[4-(trifluoromethoxy)anilino]carbonyl}pyridin-2-yl)acetate
Vzorec: C₁₇H₁₅F₃N₂O₄
Teplota tavenia: 105…107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00974993
Číslo CAS: 338392-13-5