Tlačiť
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1,2-Bis(2-fluorophenyl)ethane
PC49078-1G PC49078-5G PC49078-10G
APOSPC49078-1GEA 166.06 EUR
APOSPC49078-1G APOSPC49078-5G APOSPC49078-10G
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene) 95%
1,1'-Ethane-1,2-diylbis(2-fluorobenzene)
Vzorec: C₁₄H₁₂F₂
Teplota tavenia: 40…41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD15143587
Číslo CAS: 349-38-2