Tlačiť
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 6-Amino-3-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol, 4-Bromo-2-hydroxy-3-(trifluoromethyl)aniline
PC49077-1G PC49077-250MG
APOSPC49077-1GEA 464.5 EUR
APOSPC49077-1G APOSPC49077-250MG
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride 96%
3-Amino-6-bromo-2-hydroxybenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD25541884
Číslo CAS: 1445995-79-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III