Tlačiť
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-2-fluoro-4-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-nitrobenzene
PC49076-1G PC49076-250MG PC49076-5G
APOSPC49076-1GEA 109.35 EUR
APOSPC49076-1G APOSPC49076-250MG APOSPC49076-5G
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
2-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Mw: 234.023 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD10000853
Číslo CAS: 127349-56-8
OSN: 3261
ADR: 8 II