Tlačiť
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Acetyl-2-fluoroanisole, 1-(2-Fluoro-3-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49075-1G PC49075-250MG PC49075-5G
APOSPC49075-1GEA 307.23 EUR
APOSPC49075-1G APOSPC49075-250MG APOSPC49075-5G
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methoxyacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO₂
Mw: 168.165 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13194330
Číslo CAS: 208777-19-9