Tlačiť
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, 4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
PC49072-1G PC49072-5G
APOSPC49072-1GEA 99.34 EUR
APOSPC49072-1G APOSPC49072-5G
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid 98%
3-[4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₈F₄O₂
Mw: 236.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09025397
Číslo CAS: 916420-73-0