Tlačiť
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49061-10G PC49061-5G
APOSPC49061-10GEA 598.48 EUR
APOSPC49061-10G APOSPC49061-5G
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
2-Bromo-6-fluorobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₃BrClFO
Teplota varu: 108…110 °C (15 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09038470
Číslo CAS: 1020718-20-0
OSN: 3265
ADR: 8,III