Tlačiť
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Chloro-1,3,5-trifluorobenzene, 2,4,6-Trifluorochlorobenzene
PC4905-25G PC4905-5G
APOSPC4905-25GEA 499 EUR
APOSPC4905-25G APOSPC4905-5G
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene 95%
1-Chloro-2,4,6-trifluorobenzene
Vzorec: C₆H₂ClF₃
Teplota varu: 124 °C
Teplota tavenia: –1 °C
Teplota vzplanutia: 41 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012239
Číslo CAS: 2106-40-3
OSN: 1993
ADR: 3,III