Tlačiť
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Carboxy-3-chloro-5-fluoropyridine, 3-Chloro-5-fluoropicolinic acid
PC49027-250MG PC49027-100MG
APOSPC49027-250MGEA 91.33 EUR
APOSPC49027-250MG APOSPC49027-100MG
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
3-Chloro-5-fluoropyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₃ClFNO₂
Mw: 175.545 g/mol
Teplota tavenia: 142…144 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13185822
Číslo CAS: 128073-01-8