Tlačiť
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-picoline
PC49026-1G PC49026-5G PC49026-10G
APOSPC49026-1GEA 54.88 EUR
APOSPC49026-1G APOSPC49026-5G APOSPC49026-10G
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
Mw: 225.994 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07774089
Číslo CAS: 887583-90-6