Tlačiť
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC49009-1G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 24.95 EUR
APOSPC49009-1G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Vzorec: C₆H₄BrF₂N
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12407090
Číslo CAS: 103977-79-3
OSN: 2811
ADR: 6.1,III