Tlačiť
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 318.05 EUR
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇BrFNO
Mw: 220.039 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD18071064
Číslo CAS: 1257535-12-8