Tlačiť
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC48936-1G PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA 761.47 EUR
APOSPC48936-1G APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrClFO₂
Mw: 267.48 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28733929
Číslo CAS: 1804897-28-6