Tlačiť
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48918-1G PC48918-250MG PC48918-5G
APOSPC48918-1GEA 130.98 EUR
APOSPC48918-1G APOSPC48918-250MG APOSPC48918-5G
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Bromo-2-fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₇H₂BrClF₄O₂S
Mw: 341.505 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32070722
Číslo CAS: 2366994-51-4
OSN: 3265
ADR: 8 II