Tlačiť
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-[2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]benzotrifluoride, 2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
PC4885-100MG PC4885-250MG PC4885-50MG
APOSPC4885-100MGEA 410.57 EUR
APOSPC4885-100MG APOSPC4885-250MG APOSPC4885-50MG
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Vzorec: C₁₅H₁₂F₃NO₄
Mw: 327.255 g/mol
Teplota tavenia: 184…186 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01315620
Číslo CAS: 318237-87-5