Tlačiť
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48839-1G PC48839-250MG
APOSPC48839-1GEA 616.06 EUR
APOSPC48839-1G APOSPC48839-250MG
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride 95%
4-Bromo-2-chloro-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₂BrClF₄
Mw: 277.441 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD32869483
Číslo CAS: 2169005-64-3