Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48831-1G PC48831-25G PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA 33.13 EUR
APOSPC48831-1G APOSPC48831-25G APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₃F₄NO₂
Mw: 209.098 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03840208
Číslo CAS: 402-12-0