Tlačiť
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48807-1G PC48807-250MG PC48807-5G
APOSPC48807-1GEA 66.99 EUR
APOSPC48807-1G APOSPC48807-250MG APOSPC48807-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD26679060
Číslo CAS: 1503508-74-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III