Tlačiť
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48806-1G PC48806-250MG PC48806-5G
APOSPC48806-1GEA 66.99 EUR
APOSPC48806-1G APOSPC48806-250MG APOSPC48806-5G
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
4-Bromo-2-fluorophenyl acetate
Vzorec: C₈H₆BrFO₂
Mw: 233.034 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD28156435
Číslo CAS: 161424-78-8