Tlačiť
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48803-1G PC48803-250MG PC48803-5G
APOSPC48803-1GEA 327.26 EUR
APOSPC48803-1G APOSPC48803-250MG APOSPC48803-5G
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3-Chloro-4-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃ClF₄O₂
Mw: 242.555 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13192650
Číslo CAS: 381229-48-7