Tlačiť
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48802-1G PC48802-250MG PC48802-5G
APOSPC48802-1GEA 600.04 EUR
APOSPC48802-1G APOSPC48802-250MG APOSPC48802-5G
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-6-(difluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Mw: 251.025 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31635696
Číslo CAS: 1782342-72-6