Tlačiť
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 659.72 EUR
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄BrF₂I
Mw: 332.912 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18391108
Číslo CAS: 1261775-78-3