Tlačiť
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-2-ethynyl-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 156.62 EUR
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃O
Mw: 265.027 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31726320
Číslo CAS: 2379918-32-6
OSN: 1993
ADR: 3 III