Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G PC48787-250MG PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA 131.17 EUR
APOSPC48787-1G APOSPC48787-250MG APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₄BrF₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD31726319
Číslo CAS: 2366994-52-5
OSN: 1993
ADR: 3,III