Tlačiť
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: [2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 563.19 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₄F₆O
Mw: 230.107 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31629891
Číslo CAS: 2244085-32-1