Tlačiť
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48762-1G PC48762-250MG PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 563.98 EUR
APOSPC48762-1G APOSPC48762-250MG APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Vzorec: C₇H₅BrF₃NO
Mw: 256.02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11878543
Číslo CAS: 256473-06-0