Tlačiť
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 819.95 EUR
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O₄
Mw: 250.132 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11847296
Číslo CAS: 22227-60-7