Tlačiť
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (3-Bromo-2,5-difluorophenyl)methanol
PC48752-250MG PC48752-1G PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA 79.71 EUR
APOSPC48752-250MG APOSPC48752-1G APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₅BrF₂O
Mw: 223.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD27923603
Číslo CAS: 1159186-56-7