Tlačiť
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 746.89 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrFIN
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD31629889
Číslo CAS: 217816-65-4
OSN: 3439
ADR: 6.1,III