Tlačiť
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Aminophenyl trifluoromethyl sulphone
PC4871-1G PC4871-250MG PC4871-5G
APOSPC4871-1GEA 150.02 EUR
APOSPC4871-1G APOSPC4871-250MG APOSPC4871-5G
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline 97%
3-[(Trifluoromethyl)sulphonyl]aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO₂S
Mw: 225.188 g/mol
Teplota tavenia: 78…79 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00792413
Číslo CAS: 426-59-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III