Tlačiť
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Hydroxymethyl)-3,3,3-trifluoropropanoic acid, 3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propionic acid
PC4868-1G PC4868-250MG
APOSPC4868-1GEA 819.95 EUR
APOSPC4868-1G APOSPC4868-250MG
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid, tech
3-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Vzorec: C₄H₅F₃O₃
Mw: 158.076 g/mol
Teplota varu: 96…97 °C (2.5 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042314
Číslo CAS: 382-43-4
OSN: 3265
ADR: 8 III