Tlačiť
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48676-100MG PC48676-1G PC48676-250MG
APOSPC48676-100MGEA 330.06 EUR
APOSPC48676-100MG APOSPC48676-1G APOSPC48676-250MG
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
2-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Vzorec: C₁₀H₉F₃O₂
Mw: 218.172 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11036891
Číslo CAS: 68718-08-1