Tlačiť
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48670-1G PC48670-250MG
APOSPC48670-1GEA 237.13 EUR
APOSPC48670-1G APOSPC48670-250MG
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Mw: 275.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD29169513
Číslo CAS: 2379918-54-2