Tlačiť
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC48669-1G PC48669-250MG
APOSPC48669-1GEA 237.13 EUR
APOSPC48669-1G APOSPC48669-250MG
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-6-(trifluoromethyl)-1-benzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₈F₃NO₂S
Mw: 275.247 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12032272
Číslo CAS: 35212-91-0